Key Documents
GF03045811
Stainless steel - AISI 321
foil, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
Sinônimo(s):
FE210321
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 030-458-11
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
150 mm
espessura
0.25 mm