G1402
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 3.0-5.5 nm mean particle size (monodisperse), 5 nm particle size
Sinônimo(s):
Colloidal gold
About This Item
Produtos recomendados
descrição
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
forma
dispersion
nanoparticles
contém
0.02% sodium azide as preservative
concentração
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
tamanho médio de partícula
3.0-5.5 nm (monodisperse)
tamanho de partícula
5 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Adequação
forma física
Código de classe de armazenamento