Documentos Principais
E32207
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-piperidinol
98%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
129.20
Beilstein:
1186
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
pb
93-95 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCCC(O)C1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)