Key Documents
DWK73663-25
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
green polypropylene cap, cap diam. (25 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
green polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
73663-25
diâmetro da tampa
(25 mm)
Descrição geral
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Características e benefícios
• Autoclavable• Color coded
Informações legais
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences