Documentos Principais
DWK213014901
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 320 mL
Sinônimo(s):
213014901
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 2.045,00
R$ 2.045,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 2.045,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 2.045,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
descrição
With Spout
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213014901
Capacidade do cilindro
320 mL
Aplicação
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Características e benefícios
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)