Documentos
D65054
Sigma-Aldrich
Dichloromalononitrile
95%
About This Item
Fórmula linear:
NCCCl2CN
Número CAS:
Peso molecular:
134.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
97 °C (lit.)
densidade
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(C#N)C#N