Documentos
D184403
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylquinoline
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11N
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.605 (lit.)
pb
264-265 °C (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c2ccccc2n1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter