D167800
2,3-Dimethylmaleic anhydride
98%
Sinônimo(s):
Dimethylmaleic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
flakes
pb
223 °C (lit.)
pf
93-96 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
chave InChI
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3