Ensaio
98%
forma
powder
pf
156 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)\C(O)=C(/O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/b2-1+;
chave InChI
DDYHTXQJGPQZGN-TYYBGVCCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3