CLS565050
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5650
Selecione um tamanho
R$ 1.164,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.164,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type phenolic-style
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5650-50
tol. measuring range
0.05 mL
capacidade
50 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)