Documentos
CBR01439
Sigma-Aldrich
1′-Methyl-1,4′-bipiperidin-4-amine trihydrochloride hydrate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H28Cl3N3O
Peso molecular:
324.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl.CN1CCC(CC1)N2CCC(N)CC2
InChI
1S/C11H23N3.3ClH.H2O/c1-13-6-4-11(5-7-13)14-8-2-10(12)3-9-14;;;;/h10-11H,2-9,12H2,1H3;3*1H;1H2
chave InChI
HFDRWHUYSLDPKV-UHFFFAOYSA-N