pressão de vapor
44 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
118.5 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
densidade
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-7H2
chave InChI
DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup