Documentos
B704
Sigma-Aldrich
Benactyzine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
α-Hydroxy-α-phenylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl benzilate hydrochloride, Benactyzine
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2C(OH)CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
363.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
177-179 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCOC(C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2)=O)CC.Cl
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
chave InChI
ZCEHOOLYWQBGQO-UHFFFAOYSA-N