Documentos
A70836
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-nitropyrimidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
powder
pf
235-237 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4N4O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H,(H2,5,6,7)
chave InChI
SSHFCFRJYJIJDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3