A5802
Aminoacetonitrile
≥98%
Sinônimo(s):
Cyanomethylamine, Glycinonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC#N
InChI
1S/C2H4N2/c3-1-2-4/h1,3H2
chave InChI
DFNYGALUNNFWKJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3