A55357
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
98%
Sinônimo(s):
2-Pyrrolidinoethylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
pb
66-70 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-7H2
chave InChI
WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter