Documentos Principais
95941
Sigma-Aldrich
Z-D-Asn-OH
purum, ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Z-D-asparagine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
266.25
Beilstein:
2294171
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (TLC)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)