Documentos
94703
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-Fmoc-4-thiazolidinecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(−)-Fmoc-L-thiaproline, Fmoc-Thi-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
355.41
Beilstein:
9349047
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −71±3°, c = 1% in DMF
pf
153-158 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CSCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3