Documentos
944710343
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H45NP2
Peso molecular:
361.53
forma
solution
Informações legais
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.