94070
2-Undecanol
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl nonyl carbinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
n20/D 1.437
pb
130-131 °C/28 mmHg (lit.)
229-231 °C (lit.)
densidade
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
chave InChI
XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter