Key Documents
93123
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-bromo-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid, Boc-4-bromo-D-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
344.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -46.0±2.0°, c = 1 in ethanol
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
chave InChI
ZAMLGGRVTAXBHI-NSHDSACASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)