926884
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, amine functionalized
Sinônimo(s):
Mesoporous silica
About This Item
Produtos recomendados
tamanho de poro
30 Å pore size
Nível de qualidade
grupo funcional
amine
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation