Documentos Principais
907731
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, 4-isocyanato-ethylene glycol bis lactic acid ester
Sinônimo(s):
Absorbable isocyanate, Isocyanate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 587,00
R$ 587,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 587,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H20N2O10
Peso molecular:
496.42
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
R$ 587,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder or solid
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Benzoic acid, 4-isocyanato-ethylene glycol bis lactic acid ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)