Documentos
900292
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 90:10, viscosity 0.75 dL/g 
Sinônimo(s):
PCL-PGA
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
forma
chips or granules
proporção de alimentação
caprolactone:glycolide 90:10
viscosidade
0.75 dL/g
temperatura de transição
flash point >230 °F
Tm 46-51 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.