Documentos Principais
88738
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Sinônimo(s):
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J013-2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H52FeO2P2
Número CAS:
Peso molecular:
658.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
forma
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@H](C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4cc(C)c(OC)c(C)c4
InChI
1S/C33H47O2P2.C5H5.Fe/c1-21-17-26(18-22(2)30(21)34-12)36(27-19-23(3)31(35-13)24(4)20-27)29-16-14-15-28(29)25(5)37(32(6,7)8)33(9,10)11;1-2-4-5-3-1;/h14-20,25H,1-13H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
chave InChI
UALLLNAXGQTBJA-WLOLSGMKSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)