Documentos
88067
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphthalic anhydride
≥98.0% (CH)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H20O3
Número CAS:
Peso molecular:
452.50
Beilstein:
353504
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (CH)
pf
293-297 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)c2c1c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c(-c5ccccc5)c2-c6ccccc6