Documentos
862185
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
90%, technical grade
Sinônimo(s):
N-Succinimidyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)oxy]succinimide, Bolton-Hunter reagent precursor, Rudinger reagent, SHPP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13NO5
Número CAS:
Peso molecular:
263.25
Beilstein:
1545011
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grau
technical grade
Ensaio
90%
Impurezas
10% isopropyl ether
pf
132-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
chave InChI
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
substituído por