Documentos
855251
Sigma-Aldrich
5-Carbethoxy-2-thiouracil
98%
Sinônimo(s):
2-Thioisoorotic acid ethyl ester, 5-Carbethoxy-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
200.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
249-255 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cnc(S)nc1O