Documentos
80393
Sigma-Aldrich
cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CO2CNHC6H10CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
243.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
chave InChI
JSGHMGKJNZTKGF-BDAKNGLRSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3