799548
L-Lactic acid-3-13C
99 atom % 13C, 98% (CP), ≥99% (Chiral Purity)
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropanoic acid-3-13C
About This Item
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (Chiral Purity)
98% (CP)
forma
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
categoria alternativa mais ecológica
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-IJGDANSWSA-N
Descrição geral
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.00 °C - closed cup