794384
Cholesteryl-TEG azide
Sinônimo(s):
3-(13-azido-5,8,11-trioxa-2-azatridecanoate) cholesterol
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C36H62N4O5/c1-26(2)7-6-8-27(3)31-11-12-32-30-10-9-28-25-29(13-15-35(28,4)33(30)14-16-36(31,32)5)45-34(41)38-17-19-42-21-23-44-24-22-43-20-18-39-40-37/h9,26-27,29-33H,6-8,10-25H2,1-5H3,(H,38,41)/t27-,29+,30+,31-,32+,33+,35+,36-/m1/s1
chave InChI
POWZASPNLQFLJO-MKQVXYPISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3