Documentos
793817
Sigma-Aldrich
5-Boc-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane
Sinônimo(s):
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
213.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(OC(N1CCCC21COC2)=O)(C)C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-10(2,3)15-9(13)12-6-4-5-11(12)7-14-8-11/h4-8H2,1-3H3
chave InChI
SDLALJACTHVVOO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3