Key Documents
772399
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-15,15,16,16,17,17,18,18,18-d9
98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)3(CH2)3CH2(CH)2(CH2)7COOK
Peso molecular:
329.61
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+9
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCC/C=C\CCCCCCC([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C17H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;/h9-10H,2-8,11-16H2,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2;
chave InChI
MJHINQPJADQEMD-JADBTTGWSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3