Key Documents
77046
Sigma-Aldrich
Methyl 3-pentenoate
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
1721000
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
densidade
0.931 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
chave InChI
KJALUUCEMMPKAC-ONEGZZNKSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C