Documentos Principais
768812
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1,2-benziodoxole-3(1H)-one 1-oxide compound with pyridine (1:1)
≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
IBX pyridine complex, PIBX, Pyridinium o-iodoxybenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10INO4
Número CAS:
Peso molecular:
359.12
Beilstein:
22776291
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O1)C2=CC=CC=C2I1([O-])=O.C3=C[NH+]=CC=C3
InChI
1S/C7H5IO4.C5H5N/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11);1-5H
chave InChI
JKZNBOGIALICGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pyridinium o-iodoxybenzoate as a safe form of a famous oxidant.
Kumanyaev, I. M., et al.
Mendeleev Communications, 22, 129-131 (2012)