Documentos
759643
Sigma-Aldrich
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO · xC2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
113.16 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
85-94 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)=O)=O.C1CCNC12COC2
InChI
1S/C6H11NO.C2H2O4/c1-2-6(7-3-1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
molecular weight: 113.16 (free base basis)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3