Documentos
750352
Sigma-Aldrich
3-(Fmoc-amino)benzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H16N2O2
Peso molecular:
340.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
165-170 °C
grupo funcional
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Nc1cccc(c1)C#N)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H16N2O2/c23-13-15-6-5-7-16(12-15)24-22(25)26-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21H,14H2,(H,24,25)
chave InChI
SMYGNDZAWDSFSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3