Documentos Principais
747866
Sigma-Aldrich
6-Chloro-8-fluoroquinoline
95%
Sinônimo(s):
8-Fluoro-6-chloroquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5ClFN
Número CAS:
Peso molecular:
181.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
76-81 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC2=C(N=CC=C2)C(F)=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
chave InChI
VRDHJZRIMIKGRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)