747475
1-Hexadecene-d32
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+32
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
chave InChI
GQEZCXVZFLOKMC-VQZQVVABSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup