745839
ICBA
99.9% (HPLC)
Sinônimo(s):
1′,1′′,4′,4′′-Tetrahydro-di[1,4]methanonaphthaleno[1,2:2′,3′,56,60:2′′,3′′][5,6]fullerene-C60, C60 derivative, indene-C60 bisadduct
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% (HPLC)
Formulário
solid
pf
236-241 °C
Descrição geral
Aplicação
Solar Cell (OPV) Device Performance:
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICBA(1.5:1)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 10.53 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.83 V
- Fill Factor (FF): 0.60
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.26 %
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
IR sensitization of an indene-C60 bisadduct (ICBA) in ternary organic solar cells
Artigos
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.