Documentos Principais
744417
Sigma-Aldrich
Phenyl cyanate solution
~20 wt. % in dichloromethane, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
Cyanatobenzene solution, Cyanic acid phenyl ester solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NO
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein:
507925
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
liquid
concentração
~20 wt. % in dichloromethane
densidade
~1.27 g/mL at 20 °C
grupo funcional
cyanate
phenoxy
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N#COc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
CWHFDTWZHFRTAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)