Documentos
74305
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium tris(trifluoromethylsulfonyl)methide
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
DMPIMe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15F9N2O6S3
Número CAS:
Peso molecular:
550.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
liquid
Impurezas
<0.5% water
cadeia de caracteres SMILES
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C4F9O6S3/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;5-2(6,7)20(14,15)1(21(16,17)3(8,9)10)22(18,19)4(11,12)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
LUWJQOLQUXTUGM-UHFFFAOYSA-N
forma física
Fluorinated, hydrophobic ionic liquid
Outras notas
Interfacial stability of Li in solvent-free ionic liquid
Informações legais
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, MA, USA
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)