Key Documents
738344
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-thiocarboxamide
97%
Sinônimo(s):
Naphthalene-1-carbothioamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NS
Número CAS:
Peso molecular:
187.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
126-130 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9NS/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,12,13)
chave InChI
DRCKUACWKCMOCB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Naphthalene-1-thiocarboxamide is an organosulphur compound, which may be used in dehydrosulfurization of aromatic thioamides to nitriles.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Dehydrosulfurization of Aromatic Thioamides to Nitriles Using Indium (III) Triflate.
Mineno T, et al.
International Journal of Organic Chemistry, 4(03), 169-169 (2014)