735779
Magnesium
ingot, ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Magnesium element
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
≥99% trace metals basis
forma
ingot
temperatura de autoignição
950 °F
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
C × L × A
100 mm × 100 mm × 50 mm
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.