Documentos
734004
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
148.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.427
densidade
1.400 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-1-2-9-10-3-4/h1-3H
chave InChI
RKYLAEZHYUWJRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
187.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
86.11 °C