Documentos Principais
732966
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone-2-carboxylic acid
Sinônimo(s):
7-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Bromo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5BrO4
Número CAS:
Peso molecular:
269.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
252-256 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Br)cc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
chave InChI
VACMFRPTBQYGGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)