Documentos
732079
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-aminophenyl)thiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9N3S
Número CAS:
Peso molecular:
191.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
177-182 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,10H2,(H2,11,12)
chave InChI
VCALEXDZEAGCPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1