Documentos
731390
Sigma-Aldrich
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
95%
Sinônimo(s):
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5FIN
Número CAS:
Peso molecular:
237.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
38-42 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
ANOOZLFFCNANTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3