Documentos
729515
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 linoleate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45D6H70O2
Peso molecular:
655.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+6
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3
chave InChI
NAACPBBQTFFYQB-UVNWTDATSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3