Documentos
727598
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoxazole
≥97.0%
Sinônimo(s):
2-Benzoxazolamine, Benzooxazol-2-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.14
Beilstein:
115981
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (NT)
pf
128-133 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
chave InChI
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3